Print…
5-Aminonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1915-100G OR1915-25G OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA 0 EUR
APOSOR1915-100G APOSOR1915-25G APOSOR1915-5G
5-Aminonicotinic acid
5-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 293 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129116
Número CAS: 24242-19-1