Print…
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 165…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115721
Número CAS: 66572-55-2