Print…
6-Hydroxypicolinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 192 EUR
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de Fusão: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192220
Número CAS: 19621-92-2