Print…
2-Hydroxyisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1910-100G OR1910-25G OR1910-5G
APOSOR1910-100GEA 0 EUR
APOSOR1910-100G APOSOR1910-25G APOSOR1910-5G
2-Hydroxyisonicotinic acid
2-Hydroxyisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318566
Número CAS: 22282-72-0