Print…
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 108 EUR
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075583
Número CAS: 38496-18-3