Print…
6-Bromopicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
6-Bromopicolinic acid
6-Bromopicolinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 188…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093197
Número CAS: 21190-87-4