Print…
2-Bromoisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1905-5G OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA 0 EUR
APOSOR1905-5G APOSOR1905-25G
2-Bromoisonicotinic acid 97%
2-Bromoisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 217…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646069
Número CAS: 66572-56-3