Print…
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 0 EUR
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01940435
Número CAS: 114382-20-6