Print…
Acetoxyacetyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 134 EUR
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetoxyacetyl chloride
Acetoxyacetyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Peso Molecular: 136.53 g/mol
Ponto de ebulição: 55 °C/12mmHg
Densidade: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011535
Número CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8 II