4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
OR1891-100G
OR1891-25G
APOSOR1891-100GEA
509
EUR
APOSOR1891-100G
APOSOR1891-25G
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002303 Número CAS: 875-59-2 |