Print…
9,10-Dichloroanthracene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18858-100G OR18858-25G OR18858-5G
APOSOR18858-100GEA 1330 EUR
APOSOR18858-100G APOSOR18858-25G APOSOR18858-5G
9,10-Dichloroanthracene 98%
9,10-Dichloroanthracene
Fórmula: C₁₄H₈Cl₂
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001246
Número CAS: 605-48-1
EINECS: 210-087-9