Print…
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR18853-1G OR18853-5G
APOSOR18853-1GEA 335 EUR
APOSOR18853-1G APOSOR18853-5G
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Fusão: 141…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035800
Número CAS: 29878-31-7
EINECS: 249-921-1