Print…
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 137 EUR
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Fórmula: C₁₃H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 102…103 °C/0,15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697867
Número CAS: 2987-06-6