Print…
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18831-1G OR18831-5G
APOSOR18831-1GEA 0 EUR
APOSOR18831-1G APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Methyl-5-methylpicolinate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 54…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040648
Número CAS: 29681-38-7