Print…
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18823-5G OR18823-25G
APOSOR18823-5GEA 0 EUR
APOSOR18823-5G APOSOR18823-25G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₇NO₅
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039968
Número CAS: 153813-69-5