Print…
Fenilsilano 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18813-100G OR18813-25G OR18813-5G
APOSOR18813-100GEA 415 EUR
APOSOR18813-100G APOSOR18813-25G APOSOR18813-5G
Fenilsilano 97%
Fenilsilano
Fórmula: C₆H₈Si
Ponto de ebulição: 120 °C
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013478
Número CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3+3,II