Print…
Benzyl methyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1877-10G OR1877-50G
APOSOR1877-10GEA 0 EUR
APOSOR1877-10G APOSOR1877-50G
Benzyl methyl sulphone
Benzyl methyl sulphone
Fórmula: C₈H₁₀O₂S
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025074
Número CAS: 3112-90-1