Print…
Sulphamoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Sulphamoyl Chloride
OR18738-5G OR18738-1G
APOSOR18738-5GEA 27.7 EUR
APOSOR18738-5G APOSOR18738-1G
Sulphamoyl chloride
Sulphamoyl chloride
Fórmula: ClH₂NO₂S
Peso Molecular: 115.54 g/mol
Ponto de Fusão: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11519990
Número CAS: 7778-42-9
UN: 3261
ADR: 8 II