Print…
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR18736-1G OR18736-250MG
APOSOR18736-1GEA 311 EUR
APOSOR18736-1G APOSOR18736-250MG
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₄
Peso Molecular: 276.1358 g/mol
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12913983
Número CAS: 956229-86-0