Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR18721-1G
OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA
161
EUR
APOSOR18721-1G
APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fórmula:
C₇H₉NO₂S Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD11112113 Número CAS: 7210-73-3 |