Print…
Ácido 4-Clorobenzóico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 37.7 EUR
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
Ácido 4-Clorobenzóico
Ácido 4-Clorobenzóico
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 275 °C
Ponto de Fusão: 238…241 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002531
Número CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9