Print…
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 42.2 EUR
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno 98%
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno
Fórmula: C₆H₃ClN₂O₄
Ponto de ebulição: 315 °C
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Densidade: 1,498 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007075
Número CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II