Print…
Carbazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1866-25G OR1866-100G
APOSOR1866-25GEA 48 EUR
APOSOR1866-25G APOSOR1866-100G
Carbazole 98%
Carbazole
Fórmula: C₁₂H₉N
Peso Molecular: 167.21 g/mol
Ponto de ebulição: 355 °C
Ponto de Fusão: 240…246 °C
Densidade: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004960
Número CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III