Print…
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2,2-Bipyridine)-5-carboxylic acid
OR18622-100MG OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA 40.6 EUR
APOSOR18622-100MG APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 196…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234850
Número CAS: 1970-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III