Print…
Oxypurinol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18615-1G OR18615-5G OR18615-250MG
APOSOR18615-1GEA 59.6 EUR
APOSOR18615-1G APOSOR18615-5G APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Fórmula: C₅H₄N₄O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047205
Número CAS: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9