Print…
4,4-Dimethylcyclohexanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 0 EUR
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimethylcyclohexanone 98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Densidade: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234965
Número CAS: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III