Print…
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-7-azaindole-5-carboxylic acid
OR18604-1G OR18604-250MG
APOSOR18604-1GEA 151 EUR
APOSOR18604-1G APOSOR18604-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso Molecular: 196.5900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10574983
Número CAS: 920966-03-6