Print…
5-Amino-2-nitropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Nitropyridin-3-amine
OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-1GEA 79.9 EUR
APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646117
Número CAS: 14916-65-5