Print…
9-Bromononanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1860-1G OR1860-5G
APOSOR1860-1GEA 0 EUR
APOSOR1860-1G APOSOR1860-5G
9-Bromononanoic acid 97%
9-Bromononanoic acid
Fórmula: C₉H₁₇BrO₂
Ponto de ebulição: 174 °C
Ponto de Fusão: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046564
Número CAS: 41059-02-3
UN: 3261
ADR: 8,III