Print…
5-Bromo-m-toluonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18596-1G OR18596-5G
APOSOR18596-1GEA 0 EUR
APOSOR18596-1G APOSOR18596-5G
5-Bromo-m-toluonitrile
5-Bromo-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061970
Número CAS: 124289-21-0