Print…
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18584-1G OR18584-5G OR18584-25G
APOSOR18584-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18584-1G APOSOR18584-5G APOSOR18584-25G
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
(Bromomethyl)cyclopentane
Fórmula: C₆H₁₁Br
Ponto de ebulição: 44 °C
Densidade: 1,271 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263483
Número CAS: 3814-30-0
UN: 1993
ADR: 3,III