Print…
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18562-1G OR18562-5G
APOSOR18562-1GEA 0 EUR
APOSOR18562-1G APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de Fusão: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092325
Número CAS: 574-96-9