Print…
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-5-bromo-2-methylpyridine
OR18558-5G OR18558-10G
APOSOR18558-5GEA 60.9 EUR
APOSOR18558-5G APOSOR18558-10G
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Peso Molecular: 187.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09031418
Número CAS: 914358-73-9