Print…
2,3-Dimethoxybenzylamine, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 136 EUR
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Dimethoxybenzylamine, Grau técnico
2,3-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167,21
Ponto de ebulição: 137 °C/11mmHg
Densidade: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052392
Número CAS: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7