Print…
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR18540-1G OR18540-5G OR18540-10G
APOSOR18540-1GEA 27.7 EUR
APOSOR18540-1G APOSOR18540-5G APOSOR18540-10G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Fórmula: C₇H₇NO₄S
Ponto de Fusão: 102…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12828669
Número CAS: 2976-34-3