Print…
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1854-250MG OR1854-5G
APOSOR1854-250MGEA 58 EUR
APOSOR1854-250MG APOSOR1854-5G
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Pyrazine-2-carbaldehyde
Fórmula: C5H4N2O
Peso Molecular: 108.0981 g/mol
Ponto de ebulição: 120…130 °C/30mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179278
Número CAS: 5780-66-5