Tetraphenylethylene
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,1,2,2-Tetraphenylethylene
OR18539-5G
OR18539-1G
APOSOR18539-5GEA
37.7
EUR
APOSOR18539-5G
APOSOR18539-1G
Tetraphenylethylene
Tetraphenylethylene
Fórmula:
C₂₆H₂₀ Ponto de ebulição: 420 °C Ponto de Fusão: 222…224 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004764 Número CAS: 632-51-9 EINECS: 211-179-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...