Print…
2-Amino-N-methylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1843-25G OR1843-5G OR1843-100G
APOSOR1843-25GEA 89.9 EUR
APOSOR1843-25G APOSOR1843-5G APOSOR1843-100G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00060602
Número CAS: 4141-08-6