Print…
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18429-1G OR18429-5G OR18429-25G
APOSOR18429-1GEA 0 EUR
APOSOR18429-1G APOSOR18429-5G APOSOR18429-25G
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene 97+%
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
Fórmula: C₉H₉Br₃
Ponto de Fusão: 94…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182500
Número CAS: 18226-42-1
UN: 3261
ADR: 8,II