Print…
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18425-1G OR18425-250MG
APOSOR18425-1GEA 0 EUR
APOSOR18425-1G APOSOR18425-250MG
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781621
Número CAS: 885518-92-3