Print…
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18424-1G OR18424-5G
APOSOR18424-1GEA 75.4 EUR
APOSOR18424-1G APOSOR18424-5G
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781537
Número CAS: 885522-63-4