Print…
3-Chloro-4-iodotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18412-100G OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA 224 EUR
APOSOR18412-100G APOSOR18412-25G
3-Chloro-4-iodotoluene 98%
3-Chloro-4-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆ClI
Ponto de ebulição: 140 °C/22mmHg
Densidade: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00079734
Número CAS: 116632-42-9