Print…
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18410-100G OR18410-25G
APOSOR18410-100GEA 45.1 EUR
APOSOR18410-100G APOSOR18410-25G
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClIO₂
Ponto de Fusão: 156…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079731
Número CAS: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III