Print…
2,5-Dibromophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-4-hydroxybenzene
OR18409-1G OR18409-5G OR18409-10G
APOSOR18409-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18409-1G APOSOR18409-5G APOSOR18409-10G
2,5-Dibromophenol 98%
2,5-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01851373
Número CAS: 28165-52-8