Print…
Bromocyclopropane 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropyl bromide
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 EUR
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromocyclopropane 99+%
Bromocyclopropane
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 69 °C
Densidade: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001271
Número CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3 II