Print…
Uridina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
OR18386-100G OR18386-250G OR18386-25G
APOSOR18386-100GEA 79.9 EUR
APOSOR18386-100G APOSOR18386-250G APOSOR18386-25G
Uridina 99%
Uridine
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₆
Ponto de Fusão: 163…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006526
Número CAS: 58-96-8