Print…
Iminostilbene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18383-100G OR18383-25G
APOSOR18383-100GEA 79.9 EUR
APOSOR18383-100G APOSOR18383-25G
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de Fusão: 196…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005071
Número CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III