Print…
L(-)-Carnitine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
OR18381-100G OR18381-25G OR18381-500G
APOSOR18381-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18381-100G APOSOR18381-25G APOSOR18381-500G
L(-)-Carnitine 98%
L(-)-Carnitine
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Peso Molecular: 161.20 g/mol
Ponto de Fusão: 210…212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038747
Número CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0