Print…
4-Benzoylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18378-25G OR18378-5G
APOSOR18378-25GEA 0 EUR
APOSOR18378-25G APOSOR18378-5G
4-Benzoylbenzoic acid
4-Benzoylbenzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002560
Número CAS: 611-95-0
EINECS: 210-286-0