Print…
Dimethyl-5-nitroisophthalate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-Nitroisophthalic acid dimethyl ester
OR18375-250G OR18375-100G OR18375-500G
APOSOR18375-250GEA 37.7 EUR
APOSOR18375-250G APOSOR18375-100G APOSOR18375-500G
Dimethyl-5-nitroisophthalate 98+%
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Fórmula: C₁₀H₉NO₆
Ponto de Fusão: 121…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008429
Número CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3